Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannopyranose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannose

D4372-200MG
TCIAD4372-200MGEA 170 EUR InStock
TCIAD4372-200MG
1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannopyranose ≥98.0% (par HPLC)
1,6:2,3-Dianhydro-beta-D-mannopyranose


Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD18643031
Numéro CAS: 3868-03-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -37.0 deg (C=1,MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité