Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dibromothiophene 1,1-dioxide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D4376-1G
TCIAD4376-1GEA 120 EUR InStock
TCIAD4376-1G
2,5-Dibromothiophene 1,1-dioxide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,5-Dibromothiophene 1,1-dioxide


Formule: C₄H₂Br₂O₂S
MW: 273,93 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 89088-95-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité