Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Decahydro-1,4-naphthalenedicarboxylic acid (mixture of isomers) ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D4383-1G
TCIAD4383-1GEA 215 EUR InStock
TCIAD4383-1G
Decahydro-1,4-naphthalenedicarboxylic acid (mixture of isomers) ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Decahydro-1,4-naphthalenedicarboxylic acid (mixture of isomers)


Formule: C₁₂H₁₈O₄
Numéro CAS: 879360-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité