Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichloro(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)zinc(II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine)zinc(II) Dichloride, Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)zinc, ZnCl2-TMEDA, Dichloro(N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine)zinc(II)

D4393-25G
TCIAD4393-25GEA 137 EUR InStock
TCIAD4393-25G
Dichloro(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)zinc(II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dichloro(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)zinc(II)


Formule: C₆H₁₆Cl₂N₂Zn
MW: 252,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013233
Numéro CAS: 28308-00-1
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 179.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité