Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dodécaméthylpentasiloxane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,9-Dodecamethylpentasiloxane

D4394-25ML
TCIAD4394-25MLEA 105 EUR InStock
TCIAD4394-25ML
Dodécaméthylpentasiloxane ≥98.0% (par GC)
Dodécaméthylpentasiloxane


Formule: C₁₂H₃₆O₄Si₅
MW: 384,84 g/mol
Point d'ébullition: 229°C
Point de fusion: –81°C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00039795
Numéro CAS: 141-63-9
EINECS: 205-492-2
Merck Index: 14,03404
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité