Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyl decahydro-1,4-naphthalenedicarboxylate (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Decahydro-1,4-naphthalenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester

D4399-1G
TCIAD4399-1GEA 348 EUR InStock
TCIAD4399-1G
Dimethyl decahydro-1,4-naphthalenedicarboxylate (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)
Dimethyl decahydro-1,4-naphthalenedicarboxylate (mixture of isomers)


Formule: C₁₄H₂₂O₄
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Numéro CAS: 3068-03-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité