Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,10-Diphénylanthracène ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI

D4401-1G
TCIAD4401-1GEA 143 EUR InStock
TCIAD4401-1G
9,10-Diphénylanthracène ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
9,10-Diphénylanthracène


Formule: C₂₆H₁₈
Point d'ébullition: 485°C
Numéro MDL: MFCD00001253
Numéro CAS: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 250.0 to 254.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité