Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,2-Dioxathiane-2-oxide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3,2-Dioxathiane 2-oxide, 1,3-Propanediol Cyclic sulphite, Trimethylene sulphite, 1,3-Propylene Sulphite

D4426-25G
TCIAD4426-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD4426-25G
1,3,2-Dioxathiane-2-oxide ≥98.0% (par GC)
1,3,2-Dioxathiane-2-oxide


Formule: C₃H₆O₃S
MW: 122,14 g/mol
Point d'ébullition: 54°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD01682880
Numéro CAS: 4176-55-0
EINECS: 224-044-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité