Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D 102 ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[5-[[4-[4-(2,2-Diphenylvinyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopenta[b]indol-7-yl]methylene]-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl]acetic Acid

D4430-50MG
TCIAD4430-50MGEA 132 EUR InStock
TCIAD4430-50MG
D 102 ≥96.0% (par HPLC)
D 102


Formule: C₃₇H₃₀N₂O₃S₂
MW: 614,78 g/mol
Numéro CAS: 652145-28-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité