D 131 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyano-3-[4-[4-(2,2-diphenylvinyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopenta[b]indol-7-yl]acrylic Acid, 2-Cyano-3-(4-(4-(2,2-diphenylvinyl)phenyl)-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopenta[b]indol-7-yl)acrylic acid
D4431-50MG
TCIAD4431-50MGEA 117 EUR InStock
TCIAD4431-50MG
D 131 ≥98.0% (par HPLC)
D 131
Formule: C₃₅H₂₈N₂O₂
MW: 508,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD28100828
Numéro CAS: 652145-29-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.30 to 5.65 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité