Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D 358 ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 12-[3-(Carboxymethyl)-5-[[4-[4-(2,2-diphenylvinyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopenta[b]indol-7-yl]methylene]-4,4'-dioxo-2'-thioxo-4,5-dihydro-2'H,3H-[2,5'-bithiazolylidene]-3'(4'H)-yl]dodecanoic Acid

D4432-50MG
TCIAD4432-50MGEA 234 EUR InStock
TCIAD4432-50MG
D 358 ≥95.0% (par HPLC)
D 358


Formule: C₅₂H₅₃N₃O₆S₃
MW: 912,19 g/mol
Numéro CAS: 1207638-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.40 to 4.90 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité