Dipotassium-(R)-1,1'-binaphthyl-2,2'-disulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-disulphonic acid dipotassium salt, (R)-BINSA Dipotassium salt
D4445-100MG
TCIAD4445-100MGEA 403 EUR InStock
TCIAD4445-100MG
Dipotassium-(R)-1,1'-binaphthyl-2,2'-disulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Dipotassium-(R)-1,1'-binaphthyl-2,2'-disulphonate
Formule: C₂₀H₁₄O₆S₂
MW: 490,63 g/mol
Numéro CAS: 1092934-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +60.0 to +65.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité