Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dichloropyridazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4447-1G
TCIAD4447-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD4447-1G
3,5-Dichloropyridazine ≥98.0% (par GC)
3,5-Dichloropyridazine


Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,9781 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10698048
Numéro CAS: 1837-55-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité