4,5-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl butyrate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Butyryloxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Butyric Acid 4,5-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl
D4451-25G
TCIAD4451-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD4451-25G
4,5-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl butyrate ≥96.0% (par GC)
4,5-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl butyrate
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD08457803
Numéro CAS: 114099-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité