3-Éthyl-2-[(1E,3E,5Z)-5-(3-éthyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzoxazol-3-ium iodure ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(3-Ethylbenzoxazol-2-ylidene)-1-(3-ethylbenzoxazolium-2-yl)-1,3-pentadiene Iodide, DODC Iodide, DiOC2(5), 3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2-benzoxazolinylidene)-1,3-pentadienyl]benzoxazolium Iodide
D4457-200MG
TCIAD4457-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAD4457-200MG
3-Éthyl-2-[(1E,3E,5Z)-5-(3-éthyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzoxazol-3-ium iodure ≥98.0% (sur base azote total)
3-Éthyl-2-[(1E,3E,5Z)-5-(3-éthyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzoxazol-3-ium iodure
Formule: C₂₃H₂₃IN₂O₂
MW: 486,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011953
Numéro CAS: 14806-50-9
EINECS: 238-873-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Absorbance (E1%1cm) min. 4500 (MeOH, 576.0 to 582.0 nm)
Lambda max. 576.0 to 582.0 nm (MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité