Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,8-Dibromo-2,3-diphenylquinoxaline ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D4461-200MG
TCIAD4461-200MGEA 127 EUR InStock
TCIAD4461-200MG
5,8-Dibromo-2,3-diphenylquinoxaline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5,8-Dibromo-2,3-diphenylquinoxaline


Formule: C₂₀H₁₂Br₂N₂
MW: 440,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD27966265
Numéro CAS: 94544-77-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité