Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Sodium 4-(2-{(1e,3z)-3-[3,3-diméthyl-1-(4-sulfonatobutyl)-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidène]-1-propén-1-yl}-3,3-diméthyl-3h-indolium-1-yl)-1-butanesulfonate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-[3,3-Dimethyl-1-(4-sulphonatobutyl)indolin-2-ylidene]-1-[3,3-dimethyl-1-(4-sulphonatobutyl)indolium-2-yl]-, 2-[3-[3,3-Dimethyl-1-(4-sulphobutyl)-1,3-dihydroindol-2-ylidene]propenyl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulphobutyl)-3H-indolium Hydroxide Inner salt sodium salt

D4464-1G
TCIAD4464-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD4464-1G
Sodium 4-(2-{(1e,3z)-3-[3,3-diméthyl-1-(4-sulfonatobutyl)-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidène]-1-propén-1-yl}-3,3-diméthyl-3h-indolium-1-yl)-1-butanesulfonate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Sodium 4-(2-{(1e,3z)-3-[3,3-diméthyl-1-(4-sulfonatobutyl)-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidène]-1-propén-1-yl}-3,3-diméthyl-3h-indolium-1-yl)-1-butanesulfonate


Formule: C₃₁H₄₀N₂O₆S₂
MW: 622,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD16621066
Numéro CAS: 120724-84-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Dark green to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Lambda max. 547.0 to 552.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (MeOH, 547.0 to 552.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité