Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4466-200MG
TCIAD4466-200MGEA 295 EUR InStock
TCIAD4466-200MG
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin ≥98.0% (par GC)
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin


Formule: C₁₄H₁₄F₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00057313
Numéro CAS: 41934-47-8
EINECS: 255-593-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité