Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,13-Diphenylpentacene ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D4469-200MG
TCIAD4469-200MGEA 116 EUR InStock
TCIAD4469-200MG
6,13-Diphenylpentacene ≥95.0% (par HPLC)
6,13-Diphenylpentacene


Formule: C₃₄H₂₂
MW: 430,55 g/mol
Point de fusion: 254°C
Numéro MDL: MFCD22572658
Numéro CAS: 76727-11-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25d6965d5e53995a55e909d1f3073b617d89304&vid=d25d6965d5e53995a55e909d1f3073b617d89304&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité