Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl-2,2':6',2''-terpyridine-4'-phosphonate ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyl [2,2':6',2''-terpyridin]-4'-ylphosphonate, 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-phosphonic Acid Diethyl Ester

D4511-200MG
TCIAD4511-200MGEA 267 EUR InStock
TCIAD4511-200MG
Diethyl-2,2':6',2''-terpyridine-4'-phosphonate ≥93.0% (par GC)
Diethyl-2,2':6',2''-terpyridine-4'-phosphonate


Formule: C₁₉H₂₀N₃O₃P
MW: 369,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD11042551
Numéro CAS: 161583-75-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité