Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrazole

D4528-5G
TCIAD4528-5GEA 55 EUR InStock
TCIAD4528-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole


Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,1304 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00036665
Numéro CAS: 694-48-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité