Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,7-Dibromo-5,6-di-n-octyloxy-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4529-200MG
TCIAD4529-200MGEA 220 EUR InStock
TCIAD4529-200MG
4,7-Dibromo-5,6-di-n-octyloxy-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)
4,7-Dibromo-5,6-di-n-octyloxy-2,1,3-benzothiadiazole


Formule: C₂₂H₃₄Br₂N₂O₂S
MW: 550,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD19940667
Numéro CAS: 1192352-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité