Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,6'-Dicyano-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarbonitrile, [2,2'-Bipyridine]-6,6'-dicarbonitrile

D4541-1G
TCIAD4541-1GEA 223 EUR InStock
TCIAD4541-1G
6,6'-Dicyano-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC)
6,6'-Dicyano-2,2'-bipyridyl


Formule: C₁₂H₆N₄
MW: 206,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00797251
Numéro CAS: 4411-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 257.0 to 261.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité