Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dibromo-1H,3H-thiéno[3,4-c]furane-1,3-dione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,6-Dibromothieno[3,4-c]furan-1,3-dione

D4542-200MG
TCIAD4542-200MGEA 203 EUR InStock
TCIAD4542-200MG
4,6-Dibromo-1H,3H-thiéno[3,4-c]furane-1,3-dione ≥98.0% (par GC)
4,6-Dibromo-1H,3H-thiéno[3,4-c]furane-1,3-dione


Formule: C₆Br₂O₃S
MW: 311,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD27923031
Numéro CAS: 1015423-45-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité