Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Dimethylamino)butyronitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Dimethylaminobutyronitrile, 4-(Dimethylamino)butanenitrile

D4546-1ML
TCIAD4546-1MLEA 99 EUR InStock
TCIAD4546-1ML
4-(Dimethylamino)butyronitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Dimethylamino)butyronitrile


Formule: C₆H₁₂N₂
MW: 112,18 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00019892
Numéro CAS: 13989-82-7
EINECS: 237-788-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité