Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,5'-Dibromo-4,4'-dinonyl-2,2'-bithiazole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4558-200MG
TCIAD4558-200MGEA 279 EUR InStock
TCIAD4558-200MG
5,5'-Dibromo-4,4'-dinonyl-2,2'-bithiazole ≥97.0% (par GC)
5,5'-Dibromo-4,4'-dinonyl-2,2'-bithiazole


Formule: C₂₄H₃₈Br₂N₂S₂
MW: 578,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD27923056
Numéro CAS: 172100-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité