Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4-Di-n-octyldithieno[3,2-b:2,3-d']silole ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4-Dioctyl-4H-silolo[3,2-b:4,5-b']dithiophene, 4,4-Di-n-octyl-4H-silolo[3,2-b:4,5-b']dithiophene

D4564-200MG
TCIAD4564-200MGEA 208 EUR InStock
TCIAD4564-200MG
4,4-Di-n-octyldithieno[3,2-b:2,3-d']silole ≥95.0% (par HPLC)
4,4-Di-n-octyldithieno[3,2-b:2,3-d']silole


Formule: C₂₄H₃₈S₂Si
MW: 418,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD26793507
Numéro CAS: 1160106-12-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Orange to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité