Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromo-4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dibromo-4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[1,2-b:5,4-b']dithiophene

D4568-200MG
TCIAD4568-200MGEA 180 EUR InStock
TCIAD4568-200MG
2,6-Dibromo-4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene ≥99.0% (par HPLC)
2,6-Dibromo-4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene


Formule: C₂₅H₃₆Br₂S₂
MW: 560,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD16619302
Numéro CAS: 365547-21-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (HPLC) min. 99.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité