Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,8-Dibromoindeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D4573-1G
TCIAD4573-1GEA 204 EUR InStock
TCIAD4573-1G
2,8-Dibromoindeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,8-Dibromoindeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione


Formule: C₂₀H₈Br₂O₂
MW: 440,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD22571712
Numéro CAS: 853234-57-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité