Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethylene Glycol Mono(2-propyn-1-yl) ether ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethanol, Propargyl-PEG2-OH

D4580-1G
TCIAD4580-1GEA 154 EUR InStock
TCIAD4580-1G
Diethylene Glycol Mono(2-propyn-1-yl) ether ≥97.0% (par GC)
Diethylene Glycol Mono(2-propyn-1-yl) ether


Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Numéro MDL: MFCD00053353
Numéro CAS: 7218-43-1
EINECS: 230-612-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité