Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4584-25G
TCIAD4584-25GEA 413 EUR InStock
TCIAD4584-25G
(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial ≥98.0% (par GC)
(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD11113099
Numéro CAS: 5056-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité