Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Diisopropyl-O-methylisourea ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Diisopropylcarbamimidic Acid Methyl Ester, Methyl N,N'-Diisopropylcarbamimidate

D4587-5ML
TCIAD4587-5MLEA 409 EUR InStock
TCIAD4587-5ML
N,N'-Diisopropyl-O-methylisourea ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Diisopropyl-O-methylisourea


Formule: C₈H₁₈N₂O
MW: 158,25 g/mol
Point d'ébullition: 51°C
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008866
Numéro CAS: 54648-79-2
EINECS: 259-275-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité