Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromo-4,8-bis[(2-butyl-n-octyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥94.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D4592-200MG
TCIAD4592-200MGEA 205 EUR InStock
TCIAD4592-200MG
2,6-Dibromo-4,8-bis[(2-butyl-n-octyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥94.0% (par HPLC)
2,6-Dibromo-4,8-bis[(2-butyl-n-octyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene


Formule: C₃₄H₅₂Br₂O₂S₂
MW: 716,72 g/mol
Numéro CAS: 1336893-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 94.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité