Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[[(3,5-Dimethyl-4-sulpho-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-4-sulpho-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane)disodium salt ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrromethene 556

D4593-200MG
TCIAD4593-200MGEA 206 EUR InStock
TCIAD4593-200MG
[[(3,5-Dimethyl-4-sulpho-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-4-sulpho-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane)disodium salt ≥96.0% (par HPLC)
[[(3,5-Dimethyl-4-sulpho-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-4-sulpho-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane)disodium salt


Formule: C₁₄H₁₇BF₂N₂O₆S₂
MW: 466,19 g/mol
Numéro CAS: 121461-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.25 to 6.55 %
Lambda max. 485.0 to 495.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (H2O, 485.0 to 495.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité