Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Diethyl pyridine-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid diethyl ester

D4596-5G
TCIAD4596-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD4596-5G
Diethyl pyridine-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Diethyl pyridine-3,5-dicarboxylate


Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,228 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Numéro MDL: MFCD00085755
Numéro CAS: 4591-56-4
EINECS: 224-982-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité