Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,8-Dimethylanthra[2,3-b:7,6-b']dithiophene, purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Synonyms: syn-DMADT

D4618-100MG
TCIAD4618-100MGEA 156 EUR InStock
TCIAD4618-100MG
2,8-Dimethylanthra[2,3-b:7,6-b']dithiophene, purifié par sublimation
2,8-Dimethylanthra[2,3-b:7,6-b']dithiophene


Formule: C₂₀H₁₄S₂
MW: 318,45 g/mol
Numéro CAS: 1392416-39-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Elemental analysis (Carbon) 71.50 to 79.00 %
Elemental analysis (Sulfuride) 19.00 to 21.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité