Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromo-4,8-bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D4621-200MG
TCIAD4621-200MGEA 157 EUR InStock
TCIAD4621-200MG
2,6-Dibromo-4,8-bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (par HPLC)
2,6-Dibromo-4,8-bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene


Formule: C₂₆H₃₆Br₂O₂S₂
MW: 604,50 g/mol
Numéro CAS: 1294515-75-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité