Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,7-Dibromo-5,6-bis(dodecyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,7-Dibromo-5,6-bis(dodecyloxy)benzo[c][1,2,5]thiadiazole

D4622-200MG
TCIAD4622-200MGEA 245 EUR InStock
TCIAD4622-200MG
4,7-Dibromo-5,6-bis(dodecyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par HPLC)
4,7-Dibromo-5,6-bis(dodecyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole


Formule: C₃₀H₅₀Br₂N₂O₂S
MW: 662,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD27923049
Numéro CAS: 1313876-00-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.00 to 4.50 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité