Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D4630-5ML
TCIAD4630-5MLEA 86.9 EUR InStock
TCIAD4630-5ML
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole


Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,1300 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD01646129
Numéro CAS: 694-31-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité