Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,9-Di(p-tolyl)fluorene-2-boronic acid ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention

D4642-200MG
TCIAD4642-200MGEA 108 EUR InStock
TCIAD4642-200MG
9,9-Di(p-tolyl)fluorene-2-boronic acid ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
9,9-Di(p-tolyl)fluorene-2-boronic acid


Formule: C₂₇H₂₃BO₂
MW: 390,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD23115730
Numéro CAS: 1193104-83-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 105.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité