Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzonitrile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Cyanophenyl)-4,5-diphenylimidazole

D4655-200MG
TCIAD4655-200MGEA 137 EUR InStock
TCIAD4655-200MG
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzonitrile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzonitrile


Formule: C₂₂H₁₅N₃
MW: 321,38 g/mol
Numéro CAS: 29898-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité