3-[Diéthoxy(méthyl)silyl]propyle méthacrylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid 3-[Diethoxy(methyl)silyl]propyl Ester
D4679-25ML
TCIAD4679-25MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAD4679-25ML
3-[Diéthoxy(méthyl)silyl]propyle méthacrylate ≥98.0% (par GC)
3-[Diéthoxy(méthyl)silyl]propyle méthacrylate
Formule: C₁₂H₂₄O₄Si
MW: 260,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053879
Numéro CAS: 65100-04-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité