Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 3,5-Dimethylisoxazol-4-carboxaldehyde

D4682-1G
TCIAD4682-1GEA 108 EUR InStock
TCIAD4682-1G
3,5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)
3,5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde


Formule: C6H7NO2
MW: 125,13 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Numéro MDL: MFCD02681977
Numéro CAS: 54593-26-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3d8ad6f7643ba9084116362e8d656d16913c976&vid=a3d8ad6f7643ba9084116362e8d656d16913c976&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité