Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Di-sec-butylmagnesium - Lithium chloride 13% ∼0.8 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

D4683-100ML
TCIAD4683-100MLEA 178 EUR InStock
TCIAD4683-100ML
Di-sec-butylmagnesium - Lithium chloride 13% ∼0.8 mol/L dans le THF
Di-sec-butylmagnesium - Lithium chloride


Formule: C₈H₁₈Mg·LiCl
MW: 180,93 g/mol
Numéro CAS: 943143-06-4
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 13.0 to 18.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité