2-(Diphenylphosphino)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4688-1G
TCIAD4688-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD4688-1G
2-(Diphenylphosphino)biphenyl ≥98.0% (par GC)
2-(Diphenylphosphino)biphenyl
Formule: C₂₄H₁₉P
Numéro MDL: MFCD11559063
Numéro CAS: 13885-09-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité