Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,6-Dibromophenanthrene-9,10-dione ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4692-1G
TCIAD4692-1GEA 143 EUR InStock
TCIAD4692-1G
3,6-Dibromophenanthrene-9,10-dione ≥95.0% (par HPLC)
3,6-Dibromophenanthrene-9,10-dione


Formule: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00451676
Numéro CAS: 53348-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 289.0 to 293.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité