Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4693-1G
TCIAD4693-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD4693-1G
Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate ≥98.0% (par GC, azote total)
Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate
Formule: C₉H₈ClNO₄
Numéro MDL: MFCD02612781
Numéro CAS: 5371-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité