Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Didodecyldimethylammonium Chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethyldidodecylammonium chloride, Dilauryldimonium chloride

D4698-5G
TCIAD4698-5GEA 215 EUR InStock
TCIAD4698-5G
Didodecyldimethylammonium Chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Didodecyldimethylammonium Chloride


Formule: C₂₆H₅₆ClN
MW: 418,19 g/mol
Point de fusion: 131°C
Numéro MDL: MFCD00038724
Numéro CAS: 3401-74-9
EINECS: 222-274-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité