Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromo-4-n-octyldithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4714-200MG
TCIAD4714-200MGEA 185 EUR InStock
TCIAD4714-200MG
2,6-Dibromo-4-n-octyldithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole ≥94.0% (par GC)
2,6-Dibromo-4-n-octyldithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole


Formule: C₁₆H₁₉Br₂NS₂
MW: 449,26 g/mol
Numéro CAS: 1346688-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité