Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-4,4'-Dibromo-7,7'-dihydroxy-1,1'-spirobiindane

D4718-1G
TCIAD4718-1GEA 442 EUR InStock
TCIAD4718-1G
(S)-4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol ≥98.0% (par GC)
(S)-4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol


Formule: C₁₇H₁₄Br₂O₂
MW: 410,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD16660947
Numéro CAS: 636601-27-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité